643831
4-Bromotriphenylamine
97%
Synonyme(s) :
4-Bromo-N,N-diphenylaniline
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
108-112 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Brc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H14BrN/c19-15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14H
Clé InChI
SQTLUXJWUCHKMT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves