Documents
67877
Sigma-Aldrich
Ethyl butyrimidate hydrochloride
≥97.0% (AT)
Synonyme(s) :
Ethyl butanimidate hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2C(NH)OCH2CH3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.63
Numéro Beilstein :
3679641
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (AT)
Pf
74-79 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.CCCC(=N)OCC
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c1-3-5-6(7)8-4-2;/h7H,3-5H2,1-2H3;1H
Clé InChI
YGBFFMMKLWVKGU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable