Principaux documents
678686
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-adamantanone
97%
Synonyme(s) :
1-Bromoadamantan-4-one, 5-Bromotricyclo[3.3.1.13,7]decanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H13BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
149-153 °C
Chaîne SMILES 
Br[C@@]12C[C@H]3C[C@@H](C1)C(=O)[C@H](C3)C2
InChI
1S/C10H13BrO/c11-10-3-6-1-7(4-10)9(12)8(2-6)5-10/h6-8H,1-5H2/t6-,7-,8+,10-
Clé InChI
TXEWIOREYPSNRR-XYYXLIQBSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable