Principaux documents
678562
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethylphospholano]benzene monooxide
kanata purity
Synonyme(s) :
(2S,5S)-1-{2-[(2S,5S)-2,5-Dimethylphospholan-1-yl]phenyl}-2,5-dimethylphospholane 1-oxide, S,S-Me-BozPhos
100 MG
108.00 CHF
108.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
108.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H28OP2
Poids moléculaire :
322.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
108.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +170, c = 1 in chloroform
Pf
105-115 °C
Groupe fonctionnel
phosphine oxide
phosphine
Chaîne SMILES 
C[C@H]1CC[C@H](C)P1c2ccccc2P3(=O)[C@@H](C)CC[C@@H]3C
InChI
1S/C18H28OP2/c1-13-9-10-14(2)20(13)17-7-5-6-8-18(17)21(19)15(3)11-12-16(21)4/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3/t13-,14-,15-,16-/m0/s1
Clé InChI
ORZVYNTUPREFTI-VGWMRTNUSA-N
Catégories apparentées
Informations légales
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable