Principaux documents
678317
Sigma-Aldrich
Tri-N-butyllithium magnesate
0.7 M in diethyl ether/hexanes
Synonyme(s) :
Lithium tributylmagnesate in hexanes/ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H27LiMg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.59
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.7 M in diethyl ether/hexanes
Densité
0.769 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Li+].CCCC[Mg-](CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.Li.Mg/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;;/q;;;+1;-1
Clé InChI
MYNWCAJLXIFFBO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Tri-n-butyllithium magnesate is a base and deprotonating agent used in the deprotonation of furans, fluoro aromatics, thiophenes, oxazoles and benzoxazoles.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-13.0 °F
Point d'éclair (°C)
-25 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Deprotonation of thiophenes using lithium magnesates
Bayh O, et al.
Tetrahedron, 61(20), 4779-4784 (2005)
Deprotonation of furans using lithium magnesates
Mongin F, et al.
Tetrahedron Letters, 46(46), 7989-7992 (2005)
Deprotonation of benzoxazole and oxazole using lithium magnesates
Bayh O, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 70(13), 5190-5196 (2005)
Deprotonation of fluoro aromatics using lithium magnesates.
Awad H, et al.
Tetrahedron Letters, 45(36), 6697-6701 (2004)