Principaux documents
678090
Sigma-Aldrich
Isopropyl myristate-1,2-13C2
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)1113CH213COOCH(CH3)2
Poids moléculaire :
272.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
95% (CP)
pb
193 °C/20 mmHg (lit.)
Masse volumique apparente
0.856 g/mL(lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](=O)OC(C)C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3/i15+1,17+1
Clé InChI
AXISYYRBXTVTFY-YSNSLIITSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
305.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
152 °C - closed cup