677337
3-(2-Oxo-1,2-dihydro-4-quinolinyl)alanine hydrochloride monohydrate
96%
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
257 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
O.Cl.NC(CC1=CC(=O)Nc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C12H12N2O3.ClH.H2O/c13-9(12(16)17)5-7-6-11(15)14-10-4-2-1-3-8(7)10;;/h1-4,6,9H,5,13H2,(H,14,15)(H,16,17);1H;1H2
Clé InChI
ZSQZQONBUIXIAB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves