Principaux documents
674117
Sigma-Aldrich
Sodium D-3-hydroxybutyrate-2,4-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
(R)-(-)-3-Hydroxybutyric acid-2,4-13C2 sodium salt, Sodium (R)-3-hydroxybutyrate-2.4.13C2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C2C2H7O3Na
Poids moléculaire :
128.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥95% (Chiral Purity)
≥98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
149-155 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[13CH3][C@@H](O)[13CH2]C([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1/i1+1,2+1;
Clé InChI
NBPUSGBJDWCHKC-WGJKDMNVSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable