Principaux documents
672823
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3′-chloroacetophenone
97%
Synonyme(s) :
3-Chlorophenacyl bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6BrClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
39-43 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
Clé InChI
KJVRURZDIOVSSQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Substrate used in a one-step preparation of symmetrical 1,4-diketones in the presence of Zn-I2.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis, 1750-1750 (2004)