672068
Vinylphosphonic acid
≥90% (T)
Synonyme(s) :
Ethenephosphonic acid, Ethylenephosphonic acid, P-Ethenylphosphonic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90% (T)
Impuretés
≤7.0% water
Pf
36 °C (Lit. dry VPA) (lit.)
Densité
1.37 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OP(O)(=O)C=C
InChI
1S/C2H5O3P/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5)
Clé InChI
ZTWTYVWXUKTLCP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
It can also be used as an organic building block to prepare (E)-styryl phosphonic acid derivatives by reacting with various aryl halides via Pd-catalyzed Heck coupling reaction.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
467.6 °F
Point d'éclair (°C)
242 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter