Principaux documents
670936
Sigma-Aldrich
O-(2-Carboxyethyl)polyethylene glycol
5,000
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol, Polyethylene glycol 3400 monoacid
500 MG
411.00 CHF
411.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
411.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
HO(CH2CH2O)nCH2CH2COOH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.22
411.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable