Documents
668591
Sigma-Aldrich
QuadraPure® BZA
400-1100 μm, extent of labeling: 20 mg/g loading, macroporous
Synonyme(s) :
QuadraPure® Benzylamine
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Gamme de produits
QuadraPure®
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Ampleur du marquage
20 mg/g loading
Taille des particules
400-1100 μm
Groupe fonctionnel
amine
Application
Metal Scavenger: Rh, Pd, Cu, Co, Ni
Informations légales
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
QuadraPure Cartridges for Removal of Trace Metal from Reaction Mixtures in Flow
A. Hinchcliffe, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 477-481 (2007)