Principaux documents
667714
Sigma-Aldrich
Borane-d3-THF complex solution
1.0 M in THF, contains 0.005 M N-Isopropyl-N-methyl-tert-butylamine as stabilizer, 97.5 atom % D (mimimum)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
BD3 · C4H8O
Poids moléculaire :
88.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
97.5 atom % D (mimimum)
Niveau de qualité
Contient
0.005 M N-Isopropyl-N-methyl-tert-butylamine as stabilizer
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
1.0 M in THF
Impuretés
<5% ethyl ether
Densité
0.881 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]B([2H])[2H].C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.BH3/c1-2-4-5-3-1;/h1-4H2;1H3/i;1D3
Clé InChI
RMCYTHFAWCWRFA-SVLQTQOOSA-N
Application
THF solution of borane-d3 stabilized with N-isopropyl-N-methyl tert-butylamine used for the preparation of isotopically labeled alcohols.[1]
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Tetrahedron Letters, 48, 2335-2335 (2007)