667544
Lithium chloride solution
0.5 M in anhydrous tetrahydrofuran
Synonyme(s) :
Lithium chloride, Lithium monochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Concentration
0.5 M in anhydrous tetrahydrofuran
Impuretés
≤50 ppm water
Densité
0.913 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
PEPPSI™ palladium N-heterocyclic-carbene catalyst system enhances efficiency and functional group tolerance in catalysis.