Principaux documents
666998
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-3-(trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol
97%
Synonyme(s) :
α-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzenemethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H16OSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5193
Densité
0.9610 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C#CC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16OSi/c1-14(2,3)10-9-12(13)11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-13H,1-3H3
Clé InChI
RVTDALNDYLDVMN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter