Principaux documents
665665
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3F4N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.406
pb
37 °C/10 mmHg
Densité
1.391 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1cnccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-5-3-11-2-1-4(5)6(8,9)10/h1-3H
Clé InChI
AXHLDFPTUFGBRL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
68.0 °F
Point d'éclair (°C)
20 °C