Principaux documents
665339
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-iodobenzoic acid
97%
10 G
205.00 CHF
205.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
205.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(I)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
205.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
171-175 °C
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
iodo
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(I)ccc1Br
InChI
1S/C7H4BrIO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
QPKKBDSNZFSSOD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable