Principaux documents
665169
Sigma-Aldrich
trans-1-Penten-1-ylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
E-2-(1-Pentenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-1-Pentenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H21BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.441
pb
110-111 °C/28 mmHg
Densité
0.884 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H21BO2/c1-6-7-8-9-12-13-10(2,3)11(4,5)14-12/h8-9H,6-7H2,1-5H3/b9-8+
Clé InChI
IMIHEZMTQOARIK-CMDGGOBGSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup