Principaux documents
664995
Sigma-Aldrich
Chlorodihydrido[bis(2-diisopropylphosphino)ethylamine]iridium(III), mixture of isomers
97%
Synonyme(s) :
[2-[bis(1-methylethyl)phosphino-KP]-N-[2-[bis(1-methylethyl)phosphino-KP]ethyl]ethanamine-KN]chlorodihydroiridium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H39ClIrNP2
Poids moléculaire :
535.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: iridium
reagent type: catalyst
Pf
248-253 °C
Chaîne SMILES 
Cl[IrH2].CC(C)P(CCNCCP(C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C16H37NP2.ClH.Ir.2H/c1-13(2)18(14(3)4)11-9-17-10-12-19(15(5)6)16(7)8;;;;/h13-17H,9-12H2,1-8H3;1H;;;/q;;+1;;/p-1
Clé InChI
QPAONQONOKDMMJ-UHFFFAOYSA-M
Application
Catalyst for:
  • Preparation of aliphatic amine derivatives via amination of alcohols and diols with amines
  • Hydrogenation of ketones, diketones, unsaturated ketones and aldehydes
Informations légales
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Aminophosphine Ligands