Documents
663409
Sigma-Aldrich
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-propionic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H10N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
139-143 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCc1nnc(o1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H10N2O3/c14-10(15)7-6-9-12-13-11(16-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,14,15)
Clé InChI
CUYMDSTYUZAYFH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable