Principaux documents
663115
Sigma-Aldrich
2-Iodoadenosine
97%
Synonyme(s) :
Butyltrimethylammonium-bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, N,N,N-Trimethyl-1-butanaminium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide, N,N,N-Trimethyl-N-propylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide, N-Trimethyl-N-butylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, Trimethylbutylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12IN5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
200 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
Nc1nc(I)nc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H12IN5O4/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Clé InChI
MGEBVSZZNFOIRB-UUOKFMHZSA-N
Informations sur le gène
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Palladium-catalyzed cross-coupling of 2-iodoadenosine with terminal alkynes: synthesis and biological activities of 2-alkynyladenosines.
A Matsuda et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 33(4), 1766-1769 (1985-04-01)