Principaux documents
661236
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-chloro-3-methylpyridine hemihydrate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7ClN2 · 0.5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
56-61 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
[H]O[H].Cc1cc(Cl)cnc1N.Cc2cc(Cl)cnc2N
InChI
1S/2C6H7ClN2.H2O/c2*1-4-2-5(7)3-9-6(4)8;/h2*2-3H,1H3,(H2,8,9);1H2
Clé InChI
XUNMRTSHBBFPTI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable