660477
3,4-Propylenedioxythiophene-2,5-dicarboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
2,3-Dihydro-2H-thieno[3,4-b][1,4]dioxepin-6,8-dicarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
>250 °C (dec.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1sc(C(O)=O)c2OCCCOc12
InChI
1S/C9H8O6S/c10-8(11)6-4-5(7(16-6)9(12)13)15-3-1-2-14-4/h1-3H2,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
MCLQXEPXGNPDHG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable