Principaux documents
660396
Sigma-Aldrich
4-Chloropyridine-3-carboxylic acid
96%
Synonyme(s) :
4-Chloronicotinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Pf
139-143 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cnccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-1-2-8-3-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
Clé InChI
IMRGVWZLCZERSQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Building block used in a synthesis of benzocanthinones via tributyltin hydride radical induced cyclization.[1] Also used in a synthesis of heterocyclic analogues of xanthone.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tetrahedron, 61, 9102-9102 (2005)
Synthesis, 4219-4219 (2006)