Principaux documents
65980
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Methylbutanol
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(S)-(−)-2-Methyl-1-butanol, Active amyl alcohol
100 ML
87.70 CHF
500 ML
373.00 CHF
87.70 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
87.70 CHF
500 ML
373.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.15
Beilstein:
1718809
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
87.70 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D −6.3±0.5°, c = 10% in ethanol
Indice de réfraction
n/D 1.41
n20/D 1.411
pb
129-131 °C (lit.)
Densité
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.811 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
Clé InChI
QPRQEDXDYOZYLA-YFKPBYRVSA-N
Description générale
rest mainly 3-methyl-1-butanol
Application
(S)-(-)-2-Methylbutanol can be used as a reactant to prepare:
  • Methylbutyl-2-(3-thienyl)acetate (MBTA) by esterification reaction with 3-thiophene acetic acid in the presence of an acid catalyst.[1]
  • (2S)-2-Methyl-1-butanesulfenyl chloride by reacting with thioacetic acid using Mitsunobu reaction conditions.[2]
  • (+)-Violapyrone C and (-)-myxalamide A.[3][4]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
108.5 °F
Point d'éclair (°C)
42.5 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Concise Total Synthesis of (-)-Myxalamide A
Fujita K et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(29), 7271-7274 (2012)
Total Synthesis and Configurational Validation of (+)-Violapyrone C
Lee JS, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2014(21), 4472-4476 (2014)
Synthesis and Characterization of Conducting Copolymers of (S)-2-Methylbutyl-2-(3-thienyl) acetate with Pyrrole and Thiophene
Levent A, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 204(8), 1118-1122 (2003)
A general method for the enantiospecific synthesis of optically active aliphatic sulfenyl chlorides and thiophthalimides
Cevasco G, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 1(3), 141-142 (1990)