Principaux documents
659770
Sigma-Aldrich
Potassium 3-fluorophenyltrifluoroborate
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4BF4K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Forme
solid
Pf
188-193 °C
Chaîne SMILES 
[K+].Fc1cccc(c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H4BF4.K/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11;/h1-4H;/q-1;+1
Clé InChI
LOPFKHUYBDOHRD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable