Principaux documents
659002
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenylpyrazole-4-propionic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
140-144 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
phenyl
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCc1cn(nc1-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H16N2O2/c21-17(22)12-11-15-13-20(16-9-5-2-6-10-16)19-18(15)14-7-3-1-4-8-14/h1-10,13H,11-12H2,(H,21,22)
Clé InChI
LMHUSEBWZSOLAN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable