Principaux documents
658995
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)-6-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H8BrIN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
212-216 °C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(cc1)-c2cn3cc(I)ccc3n2
InChI
1S/C13H8BrIN2/c14-10-3-1-9(2-4-10)12-8-17-7-11(15)5-6-13(17)16-12/h1-8H
Clé InChI
DOUYIPIXURZQRX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable