Principaux documents
658588
Sigma-Aldrich
4,6-Dimethoxy-3-methylindole
97%
Synonyme(s) :
4,6-Dimethoxy-3-methyl-1H-indole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
83-86 °C
Chaîne SMILES 
COc1cc(OC)c2c(C)c[nH]c2c1
InChI
1S/C11H13NO2/c1-7-6-12-9-4-8(13-2)5-10(14-3)11(7)9/h4-6,12H,1-3H3
Clé InChI
JWWAWAORLJVTLE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Acid-catalyzed reactions with ketones
  • Synthesis of pyrrolo[1,2-a]indoles
  • Synthesis of indolo[2,3-c]quinolines
  • Nitration and oxidative dimerization reactions with nitric acid
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves