Principaux documents
658367
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromo-4-methylaniline
97%
Synonyme(s) :
4-Amino-2,6-dibromotoluene
5 G
147.00 CHF
147.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
147.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7Br2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
147.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
90-94 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Cc1c(Br)cc(N)cc1Br
InChI
1S/C7H7Br2N/c1-4-6(8)2-5(10)3-7(4)9/h2-3H,10H2,1H3
Clé InChI
AQZDIKCNODUMNY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable