Principaux documents
657069
Sigma-Aldrich
Potassium 4-carboxyphenyltrifluoroborate
97%
About This Item
Formule linéaire :
HO2CC6H4BF3K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES 
[K+].OC(=O)c1ccc(cc1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H5BF3O2.K/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13;/h1-4H,(H,12,13);/q-1;+1
Clé InChI
NMZCPMQLYMSRAD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable