Principaux documents
656232
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-di-(2-ethylhexyl)-9H-fluorene-2,7-vinylene)-co-(1-methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)-2,5-phenylenevinylene)]
(95:5 mole ratio)
Synonyme(s) :
PFV
About This Item
Formule linéaire :
(C31H42)m(C17H24O2)n
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Ratio alimentaire
(95:5 mole ratio)
Fluorescence
λex 281 nm; λem 512 nm in chloroform
Caractéristiques et avantages
Light emitting polymer with high efficiency and luminescence.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable