Principaux documents
655902
Sigma-Aldrich
Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(Cl)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
107-111 °C
Groupe fonctionnel
chloro
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3
Clé InChI
WKVJBYKFGNVWLM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves