Principaux documents
652679
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-iodoaniline
97%
5 G
75.70 CHF
75.70 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
75.70 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5ClIN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
75.70 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
70-73 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
iodo
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(I)cc1Cl
InChI
1S/C6H5ClIN/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2
Clé InChI
MYDAOWXYGPEPJT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges