Principaux documents
650625
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-fluorobenzoic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(F)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
210 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(C(O)=O)c(F)c1
InChI
1S/C7H6FNO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
QHERSCUZBKDVOC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hong-Bin Luo et al.
ACS nano, 13(7), 8417-8424 (2019-07-04)
Organic color center-tailored semiconducting single-walled carbon nanotubes are a rising family of synthetic quantum emitters that display bright defect photoluminescence molecularly tunable for imaging, sensing, and quantum information processing. A major advance in this area would be the development of