Principaux documents
649708
Sigma-Aldrich
Methyl (4-nitro-1-imidazolyl)acetate
97%
Synonyme(s) :
(4-Nitro-imidazol-1-yl)-acetic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
143-147 °C
Chaîne SMILES 
COC(=O)Cn1cnc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O4/c1-13-6(10)3-8-2-5(7-4-8)9(11)12/h2,4H,3H2,1H3
Clé InChI
LCKCAKPRNOIOBA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable