Principaux documents
649589
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) bis(3-methylsulfinyl)propionate, polymer-bound
extent of labeling: ~0.87 mmol/g S loading
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Forme
solid
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
~0.87 mmol/g S loading
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable