Documents
646318
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chloropyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3BrClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.5900 (lit.)
Densité
1.734 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H
Clé InChI
ONHMWUXYIFULDO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves