Principaux documents
644609
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzenesulfonamide
97%
5 G
98.30 CHF
98.30 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
98.30 CHF
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4SO2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
98.30 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
191-195 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
NS(=O)(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C6H6BrNO2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)
Clé InChI
YSFGGXNLZUSHHS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable