Principaux documents
644501
Sigma-Aldrich
Dichlorométhane
purification grade
Synonyme(s) :
Chlorure de méthylène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CH2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.93
Beilstein:
1730800
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Qualité
purification grade
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Essai
≥99.75%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1223 °F
Limite d'explosivité
22 %
Résidus d'évap.
≤0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
pb
39.8-40 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clé InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3
Vitamin B12-mediated hydrodechlorination of dichloromethane by bimetallic Cu/Al particles.
Huang CC, et al.
Chemical Engineering Journal, 273, 413-420 (2015)
Dichloromethane Detection Based on Near-Infrared Absorptive Sensing.
Han JH and Yoon SM
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 18(5), 1547-1552 (2012)
Biodegradation of dichloromethane in an estuarine environment.
Krausova VI, et al.
Hydrobiologia, 559(1), 77-83 (2006)
Vibrational Relaxation in Liquid Dichloromethane.
Hunter JL and Dardy HD.
J. Chem. Phys. , 42(8), 2961-2966 (1965)
Broadband dielectric response of dichloromethane.
Hunger J, et al.
Chemical Physics Letters, 471(1), 85-91 (2009)