Principaux documents
642630
Sigma-Aldrich
4-(3-Aminophenyl)-2-methylthiazole
97%
Synonyme(s) :
2-Methyl-4-(3-aminophenyl)thiazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H10N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
102-106 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1nc(cs1)-c2cccc(N)c2
InChI
1S/C10H10N2S/c1-7-12-10(6-13-7)8-3-2-4-9(11)5-8/h2-6H,11H2,1H3
Clé InChI
CPHZPWZSSBCSAH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves