641359
5-Bromo-2-pyridinecarbonitrile
97%
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
pb
100-110 °C/3 mmHg (lit.)
Pf
128-132 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
nitrile
Chaîne SMILES
Brc1ccc(nc1)C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H
Clé InChI
DMSHUVBQFSNBBL-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves