640263
Pentabromobenzyl acrylate
95%
Synonyme(s) :
2,3,4,5,6-Pentabromobenzyl acrylate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Pf
115-116 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Brc1c(Br)c(Br)c(COC(=O)C=C)c(Br)c1Br
InChI
1S/C10H5Br5O2/c1-2-5(16)17-3-4-6(11)8(13)10(15)9(14)7(4)12/h2H,1,3H2
Clé InChI
GRKDVZMVHOLESV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.