Principaux documents
639362
Sigma-Aldrich
2-(Ethylhexyl)lithium solution
30-35 wt. % in heptane
About This Item
Formule linéaire :
LiCH2CH(CH2CH3)(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Concentration
30-35 wt. % in heptane
Densité
0.730 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Li]CC(CC)CCCC
InChI
1S/C8H17.Li/c1-4-6-7-8(3)5-2;/h8H,3-7H2,1-2H3;
Clé InChI
VKMNMYVWVWHTLX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
24.8 °F
Point d'éclair (°C)
-4 °C