Principaux documents
639028
Sigma-Aldrich
4-Bromo-5-fluoro-2-iodotoluene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5BrFI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.624 (lit.)
pb
249-250 °C (lit.)
Densité
2.145 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
iodo
Chaîne SMILES 
Cc1cc(F)c(Br)cc1I
InChI
1S/C7H5BrFI/c1-4-2-6(9)5(8)3-7(4)10/h2-3H,1H3
Clé InChI
ACDTXEFSNCPJED-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves