Principaux documents
638676
Sigma-Aldrich
α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6BrClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
95-99 °C
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(Br)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H6BrClO2/c9-7(8(11)12)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7H,(H,11,12)
Clé InChI
KKOAAWLOOHBFQP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges