Documents
638471
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5(CH2)4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
75-79 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C11H13FO2/c12-10-7-5-9(6-8-10)3-1-2-4-11(13)14/h5-8H,1-4H2,(H,13,14)
Clé InChI
BXEFPLJKYWEEAN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup