Principaux documents
638315
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-nitrobenzoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
150-154 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
nitro
Chaîne SMILES 
Cc1cc(ccc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-4-6(9(12)13)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
XXXOBNJIIZQSPT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves