Principaux documents
637629
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxyphenylmagnesium chloride
1.0 M in THF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9ClMgO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
1.0 M in THF
Densité
1.022 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
COc1cc(OC)cc([Mg]Cl)c1
InChI
1S/C8H9O2.ClH.Mg/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2;;/h4-6H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
SLRNRDSSVOUEBP-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
5.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-15 °C - closed cup