Principaux documents
637041
Sigma-Aldrich
1,4-Didodecylbenzene
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11C6H4(CH2)11CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
40-44 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCc1ccc(CCCCCCCCCCCC)cc1
InChI
1S/C30H54/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-29-25-27-30(28-26-29)24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25-28H,3-24H2,1-2H3
Clé InChI
UDDNERKMSGPLJQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable